Fontos dokumentumok
B9285
5-Bromo-2′-deoxyuridine
BioUltra, ≥99%
Szinonimák:
5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, 5-Bromouracil deoxyriboside, BUdR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to label proliferating cells in pregnant mice in cell proliferation assay
- to study the time course of cell proliferation at various times following ischemia, to confirm re-entry of MKI67+ cells in cell cycle to germ cells
- in 5′-Bromo-2′Deoxyuridine (BrdUrd) staining of fibroblasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?