NA61
Anti-BrdU (Ab-3) Mouse mAb (Mobu-1)
liquid, clone Mobu-1, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Bromodeoxyuridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Mobu-1, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Frozen Sections (2 g/ml)
Immunocytochemistry (1 g/ml)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, trysin pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Unlabeled cells
BrdU labeled DNA
Egyéb megjegyzések
Gratzner, H.G. and Leif, R.C. 1981. Cytometry1, 385.
Gratzner, H.G. et al. 1975. Exp. Cell Res.95, 88.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1