Fontos dokumentumok
GERPN202
Anti-Brdu Antibody
Cytiva RPN202
Méret kiválasztása
1 PKG
488 200,00 Ft
488 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
488 200,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
488 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
kiszerelés
pkg of 130 μL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva RPN202
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The Anti-Bromodeoxyuridine Antibody is supplied in the same formulation as the monoclonal antibody to BrdU in the kit. The antibody/nuclease mixture is compatible with detection systems that incorporate fluorescently labeled antibodies and biotin-streptavidin detection reagents.
Tulajdonságok és előnyök
  • The monoclonal antibody to Bromo-deoxyuridine is supplied in the.same formulation used in the Cytiva Cell Proliferation Kit (RPN20).
  • No need for chemical denaturation.
  • Detection while maintaining cell morphology.
  • Double immunocytochemical staining studies can be perfromed.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Samir A Bello et al.
Journal of marine science and engineering, 10(2) (2022-10-27)
The cellular events underlying intestine regrowth in the sea cucumber Holothuria glaberrima have been described by our group. Currently, the molecular and signaling mechanisms involved in this process are being explored. One of the limitations to our investigations has been