Fontos dokumentumok
11669915001
Roche
Cell Proliferation ELISA, BrdU (chemiluminescent)
Szinonimák:
BrdU, cell proliferation
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ≤1,000 tests
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
ELISA: suitable
észlelési módszer
chemiluminescent
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- for bromodeoxyuridine (BrdU) proliferation assay in ReN and primary astrocytes
- to test the effect on imatinib on the proliferation of neuroblastoma cells using BrdU incorporation assay
- to check the effect of palbociclib on cell cycle inhibition using BrdU incorporation in pancreatic patient-derived primary cell lines
- Detection and quantification of cell proliferation induced by growth factors and cytokines
- Determination of the inhibitory or stimulatory effects of various compounds on cell proliferation in environmental and biomedical research, and in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries
- Measurement of the immunoreactivity of lymphocytes, stimulated by mitogens or antigens
- Analysis of the chemosensitivity of tumor cells to different cytostatic drugs in medical research
Kiszerelés
Komponensek
- BrdU Labeling Reagent, 1,000x conc
- FixDenat
- Anti-BrdU-POD 4. Antibody Dilution Solution
- Washing Buffer PBS, 10x conc.
- Substrate Component A
- Substrate Component B
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- BrdU Labeling Reagent
- FixDenat ready-to-use
- Anti-BrdU-peroxidase antibody
- Antibody Dilution Solution ready-to-use
- ready-to-use 10x concentrated
- Substrate Component A
- Substrate Component B
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.