Fontos dokumentumok
203781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H15BrClNO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.63
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1