Merck
A4566
Sigma-Aldrich
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride
protease substrate, ≥99.0% (TLC), powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18N6O3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride, protease substrate
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3