Fontos dokumentumok
A6751
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
≥98%, suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
ATEE
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate,
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-3-18-13(17)12(14-9(2)15)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12,16H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKAWDTAMLOJQNK-LBPRGKRZSA-N
Alkalmazás
- as a substrate in transesterification reactions with 1 M propan-1-ol catalyzed by Carlsberg protease protein-coated microcrystals (PCMC)
- to test the performance of subtilisin Carlsberg protein-coated microcrystals (PCMC)
- as a substrate for cross-linked crystals (CLECs) of subtilisin activity screening
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?