Fontos dokumentumok
T0647
TAPS sodium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
3-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, TAPS NA, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
szennyeződések
≤1% water content (Karl Fischer)
hasznos pH-tartomány
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
oldhatóság
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
kation nyomok
Pb: ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)