557330
Rolipram
A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM).
Szinonimák:
Rolipram, 4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1CC(CC1=O)c2cc(c(cc2)OC)OC3CCCC3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PDE IV
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Truong, V.H. and Muller, T. 1994. FEBS Lett.353, 113.
Underwood, D.C., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 270, 250.
Moore, J.B., Jr., et al. 1991. Biochem. Pharmacol.42, 679.
Reeves, M.L., et al. 1987. Biochem. J. 241, 535.
Schneider, H.H., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.127, 105.
WGK
WGK 3