M5550
MEM Amino Acids (50x) solution
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
MEM Amino Acids mixture
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
and early in-vitro developmental competence of embryos in Bos
indicus dairy cows
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.