196878-M
(±)-Bay K 8644
Synthetic dihydropyridine derivative that acts as an active Ca2+ slow channel agonist in neuroendocrine, muscle, thyroid and other cell types.
Szinonimák:
(±)-Bay K 8644, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2ʹ-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 35 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-type Ca2+ channel
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Weigl, L.G., et al. 2000. J. Physiol.525 (pt. 2), 461.
Vannier, C., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, L201.
Bechem, M., and Hoffmann, H. 1993. Pflugers Arch. 424, 343.
Triggle, D.J., and Rompe, D. 1989. Trends Pharmacol. Sci. 10, 507.
Takasu, N., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.143, 1107.
Tagliatela, M., et al. 1986. Brain Res.381, 356.
Franckowiak, G., et al. 1985. Eur. J. Pharmacol.114, 223.
WGK
WGK 1