Fontos dokumentumok
UC168
(±)-Bufuralol hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, β-Adrenoceptor agonist/antagonist
Szinonimák:
α-[(tert-Butylamino)methyl]-7-ethyl-2-benzofuranmethanol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-Bufuralol hydrochloride,
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white to off-white
mp
143-146 °C
oldhatóság
H2O: soluble
methanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJBONRGCLLBWCJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox