Fontos dokumentumok
S7776
Starch Azure
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Szinonimák:
Starch–Remazol brilliant blue R, RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Forma
powder
Általános leírás
Alkalmazás
- in the screening of α-amylase activity in decontaminated malted flour at varying pH and temperature
- for monitoring the inhibitory activity of Physalis peruviana extracts
- for thermostable α-amylase extracted from deep sea and acidic soil
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)