Fontos dokumentumok
A9770
Aldehyde Dehydrogenase, potassium-activated from yeast
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
ALDH, CoA-independent aldehyde dehydrogenase, m-methylbenzaldehyde dehydrogenase, Aldehyde:NAD[P]+ oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
szín
white
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
NADH oxidase ≤0.01%
NADPH oxidase ≤0.01%
alcohol dehydrogenase ≤0.01%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Alkalmazás
- for enzyme immobilization and to oxidize formaldehyde to formate
- to study the functional relation between hydrazone
- to measure ethanol production.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.