Merck
MAK282
Sigma-Aldrich
High Sensitivity Aldehyde Dehydrogenase Activity Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.25
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
cancer; gastrointestinal diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The NAD-dependent Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) plays a vital role in cellular detoxification. It oxidizes various aldehydes and generates the corresponding carboxylic acid. ALDH have been found in every cellular compartment. Based on its structure and function, ALDH comprises 3 major classes in mammals: Class 1 and Class 3 (the tumor form) are located in the cytosol and include both constitutive and induced forms; Class 2 is located in the mitochondria and only exists as the constitutive form. Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) catalyses the oxidation of retinal to retinoic acid, which is essential for growth and development. ALDH is significantly associated with the formation of neurotransmitter, γ-aminobutyric acid (GABA), which is involved in the GABAergic, dopaminergic and opioid system regulation.
Tulajdonságok és előnyök
Compatible with high-throughput handling systems.
Alkalmasság
Suitable for the detection of Aldehyde Dehydrogenase activity in a variety of samples.
Elv
This High Sensitivity Aldehyde Dehydrogenase Activity Assay Kit is a robust tool to quantify ALDH enzymatic activity. In this assay, acetaldehyde is oxidized by ALDH to form NADH, which couples with the High Sensitivity Probe to generate a potent fluorescence ( ex = 535 nm/ em = 587 nm). The ALDH fluorometric assay kit is 10 times more sensitive than the ALDH colorimetric assay and can detect 0.05 mU of ALDH activity in a variety of samples.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis and update of the human aldehyde dehydrogenase (ALDH) gene family.
Vasiliou V and Nebert D W
Human Genomics, 2(2), 138-138 (2005)