ABD12
Anti-Aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1A1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, ALDH class 1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, retinaldehyde dehydrogenase 1, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, retinal dehydrogenase 1, acetaldehyde dehydrogenase 1, aldehyde dehydrogenase 1, solubl
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALDH1A1(216)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Stem Cell Research
Minőség
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Aldehyde dehydrogenase 1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HepG2 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1