Fontos dokumentumok
126925
Sigma-Aldrich
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
Szinonimák:
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, Aldehyde NAD(P) + oxidoreductase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥19 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
aqueous buffer: soluble
idegen aktivitás
NADH oxidase ≤0.01 U/mg
alcohol dehydrogenase ≤0.01 U/mg
lactate dehydrogenase ≤0.01 U/mg
oxidase ≤0.01 U/mg
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native aldehyde dehydrogenase from yeast. Catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid. Useful for the determination of acetaldehyde.
Native aldehyde dehydrogenase from yeast. Catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid. Useful for the determination of aldehyde content. pH optimum 8.75.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol of acetaldehyde to acetic acid per min at 25°C, pH 8.0.
Feloldás
Prepare stock solutions just prior to use.
Egyéb megjegyzések
Tamaki, N., et al. 1977. J. Biochem (Tokyo)82, 73.
Black, S., et al. 1955. Methods Enzymol.1, 508.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3