Fontos dokumentumok
PRS4787
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH3A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Aldehyde dehydrogenase 3 family, memberA1, Anti-AldhIII
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALDH3A1(218)
Immunogen
a 13 amino acid peptide near the carboxy-terminus of the human Aldh3A1.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4787.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2