Fontos dokumentumok
FORMD-RO
Roche
Formate Dehydrogenase
from Candida boidinii
Szinonimák:
FDH, Formate:NAD oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast (Candida boidini)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
~0.4 units/mg protein (At 25 °C with formate as the substrate.)
molekulatömeg
74 kDa
kiszerelés
pkg of 250 U (10837016001)
pkg of 80 U (10244678001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
≥10-20 % (w/w)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
off-white
optimális pH
7.5-8.5
oldhatóság
water: soluble 10 g/L
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
ADH <0.0500%
LDH <0.0500%
MDH <0.1000%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Formate dehydrogenase is part of the D-specific 2-hydroxy acid superfamily of dehydrogenases. It is a dimer of two identical subunits. The enzyme has a cysteine residue which is essential for its activity or structural integrity.
Egyediség
Formate dehydrogenase reacts only with formate (Km = 13 mM at 30 °C and pH 7.5; 11 mM at 25 °C and pH 7.5) and NAD (Km 0.09 mM; 30 °C; pH 7.5). It does not react with acetate, oxalate, lactate, succinate, propionate or ascorbate, nor will the enzyme reduce NADP.
Alkalmazás
Minőség
Egység definíció
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?