Fontos dokumentumok
N6522
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
≥98%, BioUltra, from yeast
Szinonimák:
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98%
form
powder
szennyeződések
≤0.1% Insoluble matter
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Alkalmazás
- Electrochemical Sensor Development: β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate is utilized in the development of carbon nanomaterial-based electrochemical sensors and biosensors. These devices are designed for the sensitive detection of pharmaceutical and biological compounds, highlighting its crucial role in enhancing the sensitivity and specificity of biochemical assays (Adhikari et al., 2015).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.