Fontos dokumentumok
51558
HEPES buffered saline
BioUltra, for molecular biology, 2× concentrate
Szinonimák:
HEPES Saline Buffer Solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
liquid
minőség
2× concentrate
összetétel
dextrose, 2.0 g/L
HEPES, 10 g/L
KCl, 0.74 g/L
NaCl, 16 g/L
Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
koncentráció
2 ×
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.339
pH
7.2 (25 °C)
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for the preparation of plasmid DNA
- as a reagent to prepare transfection master mix for DNA construct vectors
- to develop hydrogel precursor for cell leakage assay
Komponensek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?