Fontos dokumentumok
A0862
A-740003
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(1-{[(cyanoimino)(5-quinolinylamino) methyl] amino}-2,2-dimethylpropyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CC(=O)NC(N\C(Nc2cccc3ncccc23)=N\C#N)C(C)(C)C)cc1OC
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-26(2,3)24(31-23(33)15-17-11-12-21(34-4)22(14-17)35-5)32-25(29-16-27)30-20-10-6-9-19-18(20)8-7-13-28-19/h6-14,24H,15H2,1-5H3,(H,31,33)(H2,29,30,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUHSRMSFDASMAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.