Fontos dokumentumok
A6535
Apyrase from potatoes
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
Adenosine 5′-diphosphatase, Adenosine 5′-triphosphatase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade VII
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
összetétel
Protein, 25-60%
oldhatóság
H2O: soluble 1.0 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)