Fontos dokumentumok
L6522
Monoclonal Anti-Human Lambda Light Chains (Bound and Free) antibody produced in mouse
clone HP-6054, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human Lambda Light Chains (Bound and Free)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6054, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 1:1,000 using using 2 μg/ml of human IgG myeloma containing lambda light chains as the coating protein
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in immunohistochemistry
- in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) assay
- in immunohistology
- in radioimmunoassay (RIA)
- in precipitation assays
- in immunoblotting
- as capture antibodies in quantitative ELISA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3