Fontos dokumentumok
A3428
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine lung
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
3-8 TIU/mg solid
molekulatömeg
~6,500
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... PTI(404172)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.