Fontos dokumentumok
A9272
Adenosine 3′-monophosphate
from yeast
Szinonimák:
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
WGK
WGK 3