Fontos dokumentumok
A0386
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt
from yeast
Szinonimák:
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(CO)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHIVFKVYHYZMPS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)