Fontos dokumentumok
A9043
S-Acetylthioglycolic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Szinonimák:
N-Succinimidyl (acetylthio)acetate, N-Succinimidyl S-acetylthioglycolate, S-Acetylthioglycolic acid NHS ester, SATA
Teszt
≥95% (TLC)
form
powder
oldhatóság
acetonitrile: 50 mg/mL
DMF: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3