Fontos dokumentumok
573100
Millipore
SATA
Szinonimák:
SATA, N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.47
Forma:
solid
Teszt:
≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S(CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A useful agent for introducing thiol groups, in protected form, into various proteins. Reacts with primary amines to add protected sulfhydryl groups. When treated with hydroxylamine, yields a free sulfhydryl group that can be conjugated to maleimide-modified proteins.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Duncan, R.J., et al. 1983. Anal. Biochem.132, 68.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3