Fontos dokumentumok
P1162
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC)
Szinonimák:
N-(Palmitoyloxy)succinimide, N-Succinimidyl palmitate, Palmitic acid N-succinimidyl ester
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
lipidtípus
saturated FAs
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3