Fontos dokumentumok
8.14441
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine
(50% solution in water) for synthesis
Szinonimák:
HDA
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
14 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
215 °C
pH
10.6 (20 °C in H2O)
Kinematikai viszkozitás
1.435 cSt(25 °C)
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
  • Electrophilic hydroxylamine-derived reagents: Explores the use of hydroxylamine-derived reagents in catalyzed amination reactions for preparing unprotected amines (Gasser et al., 2022).
  • Hydroxylamine in advanced oxidation processes: Reviews its application in water treatment, particularly through the generation of reactive intermediates (Duan et al., 2021).
  • Hydroxylamine-enhanced electrochemical sensors: Details the development of sensors for detecting hydroxylamine in water, highlighting its practical applications in environmental monitoring (Foroughi et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.120 - 1.123
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3