Fontos dokumentumok
197327
S-Acetylmercaptosuccinic anhydride
96%
Szinonimák:
2-(Acetylthio)succinic anhydride, SAMSA
Teszt
96%
mp
83-86 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)SC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O4S/c1-3(7)11-4-2-5(8)10-6(4)9/h4H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHTFMWCHTGEJHA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?