Merck
767050
Sigma-Aldrich
2-(Acetylthio)acetic acid
≥90%
Szinonimák:
S-Acetyl-2-mercaptoacetic acid, S-Acetylthioglycolic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.506
sűrűség
1.298 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
thioester
SMILES string
CC(=O)SCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSBWDKUBOZHGOU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Puthupparampil V Scaria et al.
PloS one, 12(12), e0190312-e0190312 (2017-12-28)
Chemical conjugation of polysaccharide to carrier proteins has been a successful strategy to generate potent vaccines against bacterial pathogens. We developed a similar approach for poorly immunogenic malaria protein antigens. Our lead candidates in clinical trials are the malaria transmission
Oscar A Marcos-Contreras et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 301, 54-61 (2019-03-16)
New advances in intra-arterial (IA) catheters offer clinically proven local interventions in the brain. Here we tested the effect of combining local IA delivery and vascular immunotargeting. Microinjection of tumor necrosis factor alpha (TNFα) in the brain parenchyma causes cerebral
Yi Yu et al.
Nature chemical biology, 16(4), 387-390 (2019-12-25)
Here, we report a rapid CRISPR-Cas9-mediated gene knock-in strategy that uses Cas9 ribonucleoprotein and 5'-modified double-stranded DNA donors with 50-base-pair homology arms and achieved unprecedented 65/40% knock-in rates for 0.7/2.5 kilobase inserts, respectively, in human embryonic kidney 293T cells. The identified