Fontos dokumentumok
C5020
Cefazolin sodium salt
89.1-110.1%
Szinonimák:
Cefazoline sodium, Monosodium cefazolin
Teszt
89.1-110.1%
form
powder
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C([O-])=O)s1
InChI
1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLKYBGKDCCEQQM-WYUVZMMLSA-M
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2