Fontos dokumentumok
D0501
4-Deoxypyridoxine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥98%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to yellow
mp
263-265 °C
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cc1ncc(CO)c(C)c1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZKKOQQIVLXUEI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method combined with mass spectrometric (MS) detection for the impurity analysis of metadoxine drug
- As an internal standard in the ultra- and high- performance liquid chromatographic analysis of pyridoxine in multivitamin tablet samples coupled with UV, mass spectrometric, and fluorescence detector
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)