Fontos dokumentumok
A8273
Anti-α-Amylase antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Alpha Amylase Antibody, Alpha Amylase Antibody - Anti-α-Amylase antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:4,000-1:6,000
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AMY1A(276)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3