Fontos dokumentumok
SAB4200673
Monoclonal Anti-α-Amylase 1A antibody produced in mouse
clone AMY-7, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
AMY1, AMY1A, alpha 1A (salivary), amylase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AMY-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~58 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using rat pancreas tissue extracts.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AMY1A(276)
mouse ... Amy1(11722)
rat ... Amy1a(24203)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás