Fontos dokumentumok
ERMAD456IFCC
Pancreatic alpha-amylase in buffer
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)