Fontos dokumentumok
SML2236
L-012 sodium salt
≥98% (HPLC), powder, neurotoxin
Szinonimák:
8-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-7-phenyl-Pyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, sodium salt, 8-Amino-5-chloro-7-phenyl-2,3-dihydro-pyrido[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, sodium salt, L012
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-012 sodium salt, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Clc1nc(c(c3c1c(n[nH][c]3=O)[O-])N)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClN4O2.Na/c14-11-8-7(12(19)17-18-13(8)20)9(15)10(16-11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,15H2,(H,17,19)(H,18,20);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGEUYSJHQQCEFP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)