Fontos dokumentumok
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
Szinonimák:
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
208-309-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
318-320 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3