The reconstituted product is stable for 1 month at –20 °C and for at least 2 months at –70 °C. Product 528205, a prepared solution, also stored at -70°C, is assigned a retest schedule of every two years. See the link below to review this product page:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/528205
Fontos dokumentumok
A8111
Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1)
≥200,000 units/mg protein, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
PAIE, PLANH1, Plasminogen activator inhibitor, β-migrating endothelial cell-derived type, Serpin E1 PAI-1, Serpine 1
Méret kiválasztása
103 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
103 000,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) human, recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥200,000 units/mg protein
molekulatömeg
~43 kDa
oldhatóság
water: 0.1 mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SERPINE1(5054)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an inhibitor of pro-brain-derived neurotrophic factor (proBDNF) in radioimmunoprecipitation assay (RIPA) in peripheral blood and lymphocytes[3]
- to block plasmin activation in mice infected with C. albicans hyphae[4]
- to test its effect on neurite growth in neurons[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance
-
Once it has been reconstituted, what is the recommended storage temperature? Will the reconstituted liquid be stable at 4 C for short-term storage (e.g. <24 hrs)?
1 answer-
Helpful?
-