Fontos dokumentumok
IM29L
Sigma-Aldrich
Anti-PAI-1 (Ab-1) Mouse mAb (2)
lyophilized, clone 2, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Plasminogen Activator Inhibitor-1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2, monoclonal
form
lyophilized
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SERPINE1(5054)
Általános leírás
Purified mouse monoclonal antibody (see application references). Recognizes both active and latent forms of the ~50 kDa PAI-1 protein.
Recognizes both active and latent forms of the ~50 kDa PAI-1 protein in conditioned media from dexamethasone-treated HT-1080 cells. Sold under license of U.S. Patent 5,422,245.
This Anti-PAI-1 (Ab-1) Mouse mAb (2) is validated for use in Immunoblotting, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry for the detection of PAI-1 (Ab-1).
Immunogen
Human
partially purified PAI-1 from conditioned medium of dexamethasone-treated HT1080 human cells
Alkalmazás
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (see application references)
Immunocytochemistry (see application references
Neutralization Studies (see application references)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
Lyophilized from a volatile buffer, 100 µg BSA.
Feloldás
We recommend resuspending the lyophilized antibody with sterile phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, or sterile 20 mM Tris-saline (20 mM Tris containing 0.15 M NaCl), pH 7.4, to yield a final concentration of 100 µg/ml. Lyophilized antibodies should be resuspended at 4°C with occasional gentle mixing for at least 2 h.
Analízis megjegyzés
Positive Control
Conditioned media from dexamethasone-treated (1 µM) HT-1080 cells
Egyéb megjegyzések
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Janicke, F., et al. 1994. Cancer Research.54, 2527.
Lawrence, D. A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15223.
Nagayama, M., et al. 1994. Cancer73, 1398.
Petersen, H., et al. 1994. Cancer Res.54, 120.
Keijer, J., et al. 1991. Blood78, 401.
Blasi, F. and Verde, P., 1990. in Seminars in Cancer Biol.Vol. 1, 153.
Declerck, P. J. and Collen, D., 1990. Thrombosis Res.Supplement X 3.
Nielsen, L. S., et al. 1986. Thrombosis and Haemostasis.55, 206.
Jogi információk
Sold under license of U.S. Patent 5,422,245.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1