SRP6273
UPA human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ATF, BDPLT5, PLAU, QPD, UPA, URK, Urokinase, u-PA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
calculated mol wt 45 kDa
observed mol wt 18 kDa
observed mol wt 32 kDa
observed mol wt 50 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
szennyeződések
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... uPA(5328)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)