Merck
I0898
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
≥95% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H36N8O5 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
577.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Cl.Cl.CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H36N8O5.2ClH/c1-3-14(2)19(24)22(34)30-13-5-7-18(30)21(33)29-17(6-4-12-27-23(25)26)20(32)28-15-8-10-16(11-9-15)31(35)36;;/h8-11,14,17-19H,3-7,12-13,24H2,1-2H3,(H,28,32)(H,29,33)(H4,25,26,27);2*1H/t14-,17+,18+,19-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAANFMDBMZZFRD-CYTOJJGESA-N
Szubsztrátok
Chromogenic substrate for tissue plasminogen activator (t-PA).
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Verheijen, J.H., et al. et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 5, 425-425 (1984)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and