Fontos dokumentumok
A7926
Azlocillin sodium salt
Szinonimák:
D-α-([Imidazolidin-2-on-1-yl]carbonylamino)benzylpenicillin
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C20H23N5O6S.Na/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30;/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVOCNBWUHNCKJM-XFAPPKAWSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3