Fontos dokumentumok
SMB00412
2-Azidoethyl LacNAc
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
β-D-LacNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-Gal (1→4) β-D-GlcNAc, 2-Azidoethyl β-D-LacNAc, 2-Azidoethyl N-Acetyl-D-lactosamine
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H28N4O11/c1-6(23)19-9-11(25)14(8(5-22)30-15(9)28-3-2-18-20-17)31-16-13(27)12(26)10(24)7(4-21)29-16/h7-16,21-22,24-27H,2-5H2,1H3,(H,19,23)/t7?,8?,9?,10-,11+,12-,13?,14+,15+,16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBIYEXBPCNHQHL-WHWQPXQJSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?