Fontos dokumentumok
A7430
Azadirachtin
~95%
Szinonimák:
azadirachtin A
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~95%
Minőségi szint
Forma
solid
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C1([H])C2OC3([H])OC=CC3(O)C1C4(C)OC24[C@@]5(C)[C@@H](O)[C@@H]6OC[C@]7([C@H](C[C@H](OC(=O)C(C)=CC)[C@]8(COC(O)([C@H]58)C(=O)OC)[C@@]67[H])OC(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/t17?,18-,19?,20?,21+,22+,23?,25?,28?,29?,30?,31?,32-,33?,34-,35?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTNJWQUOZFUQQJ-CFYAVYSVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?