1242021
USP
Erythromycin C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3″-O-Demethylerythromycin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
erythromycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,45)29(40)19(4)26(38)17(2)15-35(9,44)31(50-33-27(39)23(37(11)12)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-34(8,43)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,39-41,43-45H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWFRKHPRXPSWNT-QNPWSHAKSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3