Merck
74931
Sigma-Aldrich
Alcohol Dehydrogenase
≥10.0 U/mg
Szinonimák:
ADH
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.77
form
powder
specifikus aktivitás
≥10.0 U/mg
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egység definíció
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol 3-Nonanone per minute at pH 7.0 and 37°C
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Jiachen Lin et al.
Genes, 12(10) (2021-10-24)
Genetic perturbations in nicotinamide adenine dinucleotide de novo (NAD) synthesis pathway predispose individuals to congenital birth defects. The NADSYN1 encodes the final enzyme in the de novo NAD synthesis pathway and, therefore, plays an important role in NAD metabolism and