Fontos dokumentumok
AB5306
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ
serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Egyediség
Amyloid-beta, 37-42.
Immunogen
Amyloid-beta 37-42 conjugated to KLH.
Alkalmazás
Detect Amyloid using this Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ validated for use in ELISA, IH(P).
Immunohistochemistry: 1:100-1:400. Works on formaldehyde fixed, paraffin embedded tissue.
ELISA: 1:500-1:2000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Serum. Liquid with 0.02% azide.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Beta-amyloid expression, release and extracellular deposition in aged rat brain slices.
Marksteiner, J; Humpel, C
Molecular Psychiatry null